2-Pipéridineméthanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
168030250 168031000 168030050
ACRO168030250EA 159 EUR InStock
ACRO168030250 ACRO168031000 ACRO168030050
2-Pipéridineméthanol 97%
2-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 100…102 °C (8hPa)
Point de fusion: 58…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005987
Numéro CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light orange Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité