Acide sulfurique 0.625 mol/l (1.5 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
03060.3000 03060.2000 03060.5020 03060.5400 03060.6020 03060.6400
KRAF03060.3000EA 150 EUR InStock
KRAF03060.3000 KRAF03060.2000 KRAF03060.5020 KRAF03060.5400 KRAF03060.6020 KRAF03060.6400
Acide sulfurique 0.625 mol/l (1.5 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité