Acide sulfurique 1.5 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
03079.5020 03079.7020 03079.3000 03079.4000 03079.6020
KRAF03079.5020EA 143 EUR InStock
KRAF03079.5020 KRAF03079.7020 KRAF03079.3000 KRAF03079.4000 KRAF03079.6020
Acide sulfurique 1.5 mol/l (3 N) en solution aqueuse
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité