Acide chlorhydrique 18%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
16836.3100 16836.4100 16836.5120 16836.6120
KRAF16836.3100EA 62.5 EUR InStock
KRAF16836.3100 KRAF16836.4100 KRAF16836.5120 KRAF16836.6120
Acide chlorhydrique 18%, très pur
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité