Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide nitrique (1:1) (v/v) 38% (v/v), très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

05507.5120 05507.7120 05507.3100 05507.4100
KRAF05507.5120EA 152 EUR InStock
KRAF05507.5120 KRAF05507.7120 KRAF05507.3100 KRAF05507.4100
Acide nitrique (1:1) (v/v) 38% (v/v), très pur
Acide nitrique


Formule: HNO₃
Point d'ébullition: ∼86 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 1.2…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité