Acide orthophosphorique 35%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
19187.2000 19187.3000 19187.4000 19187.5020 19187.6020
KRAF19187.2000EA 0 EUR InStock
KRAF19187.2000 KRAF19187.3000 KRAF19187.4000 KRAF19187.5020 KRAF19187.6020
Acide orthophosphorique 35%, très pur
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Densité: 1.5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ONU: 1805
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité