Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide sulfurique 46 - 47%, très pur

Fournisseur: Bernd Kraft
Danger

03189.3000 03189.4000 03189.5020 03189.6020 03189.7020
KRAF03189.3000EA 58.6 EUR InStock
KRAF03189.3000 KRAF03189.4000 KRAF03189.5020 KRAF03189.6020 KRAF03189.7020
Acide sulfurique 46 - 47%, très pur
Acide sulfurique


Formule: H₂SO₄
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité