Ammoniaque 15% pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
15325.3010 15325.4010 15325.5010
KRAF15325.3010EA 87.5 EUR InStock
KRAF15325.3010 KRAF15325.4010 KRAF15325.5010
Ammoniaque 15% pour analyses
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité