3-Oxohexanoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09826.22EA 88 EUR InStock
L09826.22 L09826.14
3-Oxohexanoate de méthyle ≥98%
3-Oxohexanoate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 85…90 °C (5 mmHg)
Point de fusion: –43 °C
Densité: 1,037
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040995
Numéro CAS: 30414-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité