Chloroformiate de chlorométhyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09527.09 L09527.18
L09527.09EA 72.3 EUR InStock
L09527.09 L09527.18
Chloroformiate de chlorométhyle ≥97%
Chloroformiate de chlorométhyle
Purity: 97% CAS No.: 22128-62-7 Molecular Formula: C2H2Cl2O2 Formula Weight: 128.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.4295 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 107-108° Beilstein Reference: 506426 UN No.: 2745 MDL No.: MFCD00077688
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Point de fusion: < –20 °C
Densité: 1.465
Point d'éclair: 95 °C (203 °F)
Numéro MDL: MFCD00077688
Numéro CAS: 22128-62-7
EINECS: 244-793-3
ONU: 2745
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité