tert-Butanolate de lithium 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
301220250 301221000 301225000
ACRO301220250EA 170 EUR InStock
ACRO301220250 ACRO301221000 ACRO301225000
tert-Butanolate de lithium 99%
Lithium tert-butanolate
Formule: C₄H₉LiO
Densité: 0.89 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050479
Numéro CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥98.5 %
Impurity ≤1 % (LiOH + Li2CO3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité