DL-Ornithine hydrochloride ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18173.06 A18173.14 A18173.18
A18173.06EA 50.1 EUR InStock
A18173.06 A18173.14 A18173.18
DL-Ornithine hydrochloride ≥99%
DL-Ornithine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 1069-31-4 Molecular Formula: C5H12N2O2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 4153338
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Point de fusion: ∼ 225 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065398
Numéro CAS: 1069-31-4
EINECS: 213-956-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité