Beryllium standard solution, 1,000 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13848.AD 13848.AE
13848.ADEA 56 EUR InStock
13848.AD 13848.AE
Beryllium standard solution, 1,000 mg/L Be in 5% nitric acid (de BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de béryllium
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
Certifications: Traçabilité NIST
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité