L(+)-Ornithine hydrochloride
Fournisseur: PanReac AppliChem
A1343.1000EA 824 EUR InStock
A1343.1000
L(+)-Ornithine hydrochloride
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité