L(+)-Ornithine hydrochloride
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
17190-1 17190-2
BMOL17190-1EA 0 EUR InStock
BMOL17190-1 BMOL17190-2
L(+)-Ornithine hydrochloride
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité