L(+)-Ornithine hydrochloride
Fournisseur: Roth Carl
T204.1 T204.2 T204.3
ROTHT204.1EA 17.5 EUR InStock
ROTHT204.1 ROTHT204.2 ROTHT204.3
L(+)-Ornithine hydrochloride
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité