3-(Méthylthio)butyraldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B22033.18EA 187 EUR InStock
B22033.18 B22033.09
3-(Méthylthio)butyraldéhyde 95%
3-(Méthylthio)butyraldéhyde
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C (11 mmHg)
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036622
Numéro CAS: 16630-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité