3-(Méthylthio)butyraldéhyde
Synonyms: 3-(Methylthio)butyraldehyde
002806-5G FL2806.25 002806-1G
FLUO002806-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002806-5G CHMPFL2806.25 FLUO002806-1G
3-(Méthylthio)butyraldéhyde
3-(Méthylthio)butyraldéhyde
Formule: C₅H₁₀OS
MW: 118,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036622
Numéro CAS: 16630-52-7
EINECS: 240-678-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité