Cyanoformiate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
118300100 118300500
ACRO118300100EA 59.3 EUR InStock
ACRO118300100 ACRO118300500
Cyanoformiate d'éthyle 99%
Cyanoformiate d'éthyle
Formule: C₄H₅NO₂
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001836
Numéro CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤30 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité