Cyanoformiate d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L15777.14 L15777.06 L15777.22
L15777.14EA 135 EUR InStock
L15777.14 L15777.06 L15777.22
Cyanoformiate d'éthyle ≥99%
Cyanoformiate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 623-49-4 Molecular Formula: NCCO2CH2CH3 Formula Weight: 99.09 Flash Point: 24°(75°F) Refractive Index: 1.3820 Boiling Point: 115-116° Beilstein Reference: 635955 UN No.: 3275 MDL No.: MFCD00001836
Formule: C₄H₅NO₂
Point d'ébullition: 115…116 °C
Densité: 1.003
Point d'éclair: 24 °C (75 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001836
Numéro CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité