Cyanoformiate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1266-25G C1266-5G
TCIAC1266-25GEA 88 EUR InStock
TCIAC1266-25G TCIAC1266-5G
Cyanoformiate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Cyanoformiate d'éthyle
Formule: C₄H₅NO₂
Point d'ébullition: 116°C
Point d'éclair: 24°C
Numéro MDL: MFCD00001836
Numéro CAS: 623-49-4
EINECS: 210-797-9
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982313e422c73a648891da52ddf6e56cb3b3d38f&vid=982313e422c73a648891da52ddf6e56cb3b3d38f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité