Sodium carbonate 15% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
20121.4000 20121.5000 20121.6000 20121.7900
KRAF20121.4000EA 70 EUR InStock
KRAF20121.4000 KRAF20121.5000 KRAF20121.6000 KRAF20121.7900
Sodium carbonate 15% en solution aqueuse pour analyses
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité