Sodium carbonate 60 g/l en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
04510.6120 04510.3100 04510.5120
KRAF04510.6120EA 0 EUR InStock
KRAF04510.6120 KRAF04510.3100 KRAF04510.5120
Sodium carbonate 60 g/l en solution aqueuse pour analyses
Sodium carbonate
Formule: Na₂CO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003494
Numéro CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=49b40b045d7589252effa68b9b7304c684465b5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité