Ammoniaque 0.02 mol/l (0.02 N)
Fournisseur: Bernd Kraft
06029.3000 06029.4000 06029.5020
KRAF06029.3000EA 140 EUR InStock
KRAF06029.3000 KRAF06029.4000 KRAF06029.5020
Ammoniaque 0.02 mol/l (0.02 N)
Ammoniaque
Formule: NH₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité