Méthoxyhydroquinone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methoxyhydroquinone
A12847.09 A12847.18 A12847.30
A12847.09EA 43.1 EUR InStock
A12847.09 A12847.18 A12847.30
Méthoxyhydroquinone ≥97%
Méthoxyhydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 824-46-4 Molecular Formula: C7H8O3 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 2045285
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013971
Numéro CAS: 824-46-4
EINECS: 212-530-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité