Acide acétique 50 ml/l pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
14188.2000 14188.3000 14188.4000 14188.5300
KRAF14188.2000EA 0 EUR InStock
KRAF14188.2000 KRAF14188.3000 KRAF14188.4000 KRAF14188.5300
Acide acétique 50 ml/l pour analyses
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité