Acide formique 10 g/l, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
05419.3000 05419.5300 05419.6020 05419.7900
KRAF05419.3000EA 0 EUR InStock
KRAF05419.3000 KRAF05419.5300 KRAF05419.6020 KRAF05419.7900
Acide formique 10 g/l, très pur
Acide formique
Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ATTEINDRE: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité