Acide formique 24%, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
05407.3000 05407.5300 05407.6020 05407.7020
KRAF05407.3000EA 93.7 EUR InStock
KRAF05407.3000 KRAF05407.5300 KRAF05407.6020 KRAF05407.7020
Acide formique 24%, très pur
Acide formique
Formule: HCO₂H
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 3412
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité