Potassium hydroxyde 56 g/l dans le méthanol 90% (v/v) pour l'analyse du cholestérol
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
20373.3000 20373.5020
KRAF20373.3000EA 82.1 EUR InStock
KRAF20373.3000 KRAF20373.5020
Potassium hydroxyde 56 g/l dans le méthanol 90% (v/v) pour l'analyse du cholestérol
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité