L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium hydroxyde 22,5% en solution aqueuse pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
Synonyms: Caustic soda
05832.3000 05832.4000 05832.5020
KRAF05832.3000EA 0 EUR InStock
KRAF05832.3000 KRAF05832.4000 KRAF05832.5020
Sodium hydroxyde 22,5% en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 119…135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 9…10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité