Potassium bromate 0.02 mol/l (0.12 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: Bernd Kraft
Danger
25020.3100 25020.4100 25020.5120
KRAF25020.3100EA 239 EUR InStock
KRAF25020.3100 KRAF25020.4100 KRAF25020.5120
Potassium bromate 0.02 mol/l (0.12 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
Potassium bromate
Formule: KBrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011359
Numéro CAS: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité