2-(Méthylthio)éthanol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
210100250 210100050 210101000
ACRO210100250EA 63.3 EUR InStock
ACRO210100250 ACRO210100050 ACRO210101000
2-(Méthylthio)éthanol 99%
2-(Méthylthio)éthanol
Formule: C₃H₈OS
MW: 92,16 g/mol
Densité: 1.06 g/cm³
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002908
Numéro CAS: 5271-38-5
EINECS: 226-090-3
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4934 to 1.4954 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité