Isobutyrylacétate d'éthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
383440100 383440500
ACRO383440100EA 88.2 EUR InStock
ACRO383440100 ACRO383440500
Isobutyrylacétate d'éthyle 95%
Isobutyrylacétate d'éthyle
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 173 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.981 g/cm³
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009198
Numéro CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 % (Mixture of tautomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité