Isobutyrylacétate d'éthyle ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
L09016.06 L09016.14
L09016.06EA 27.6 EUR InStock
L09016.06 L09016.14
Isobutyrylacétate d'éthyle ≥94%
Isobutyrylacétate d'éthyle
Purity: 94% CAS No.: 7152-15-0 Molecular Formula: C8H14O3 Formula Weight: 158.20 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4265 Melting Point: -9° Boiling Point: 172-174° Beilstein Reference: 636726 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009198
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 172…174 °C
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0.980
Point d'éclair: 53 °C (127 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009198
Numéro CAS: 7152-15-0
EINECS: 230-491-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité