6-Dodécyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11262.06 L11262.14
L11262.06EA 64.6 EUR InStock
L11262.06 L11262.14
6-Dodécyne ≥98%
6-Dodécyne
Purity: 98% CAS No.: 6975-99-1 Molecular Formula: C12H22 Formula Weight: 166.31 Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 99-100°/4mm MDL No.: MFCD00041658
Formule: C₁₂H₂₂
Point d'ébullition: 99…100 °C (4 mmHg)
Densité: 0.790
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041658
Numéro CAS: 6975-99-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité