Pipérazine-2,5-dione ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18822.14 A18822.22
A18822.14EA 70.1 EUR InStock
A18822.14 A18822.22
Pipérazine-2,5-dione ≥99%
Pipérazine-2,5-dione
Purity: 99% CAS No.: 106-57-0 Molecular Formula: C4H6N2O2 Formula Weight: 114.10 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 112112 Merck Reference: 14,7466 MDL No.: MFCD00006009
Formule: C₄H₆N₂O₂
Point de fusion: ∼ 300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006009
Numéro CAS: 106-57-0
EINECS: 203-411-5
Merck Index: 14,7466
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité