1-Amino-3,3-diéthoxypropane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
269850250 269851000
ACRO269850250EA 115 EUR InStock
ACRO269850250 ACRO269851000
1-Amino-3,3-diéthoxypropane 97%
1-Amino-3,3-diéthoxypropane
Formule: C₇H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 72 °C (16hPa)
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: 78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142581
Numéro CAS: 41365-75-7
ONU: 2735
ADR: 8,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité