4,4-Diéthoxybutylamine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4-Diethoxybutan-1-amine, 4-Aminobutanal diethyl acetal
103260050 103260250 103261000
ACRO103260050EA 36.1 EUR InStock
ACRO103260050 ACRO103260250 ACRO103261000
4,4-Diéthoxybutylamine 95%
4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,24 g/mol
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Densité: 0.9 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008227
Numéro CAS: 6346-09-4
EINECS: 228-753-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4270 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Solubility (10% in H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (On dry substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité