4,4-Diméthoxybutylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21072.06 B21072.14
B21072.06EA 57.2 EUR InStock
B21072.06 B21072.14
4,4-Diméthoxybutylamine ≥98%
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal
Purity: 98+% CAS No.: 19060-15-2 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4300 Boiling Point: 85°/22mm UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00189373
Formule: C₆H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 85 °C (22 mmHg)
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00189373
Numéro CAS: 19060-15-2
EINECS: 407-690-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité