Ammonium-Nitrogen standard solution, 100 mg/l NH4 (as N) in water
Fournisseur: AccuStandard
ACCUICNH4N1X1EA 50.5 EUR InStock
ACCUICNH4N1X1
Ammonium-Nitrogen standard solution, 100 mg/l NH4 (as N) in water
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité