Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénylbutazone 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

ACRO199310050EA 35.9 EUR InStock
ACRO199310050
Phénylbutazone 99+%
Phénylbutazone


Formule: C₁₉H₂₀N₂O₂
MW: 308,38 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005500
Numéro CAS: 50-33-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité