Phénylbutazone
Fournisseur: Cayman Chemical
70400-1 70400-50
CAYM70400-1EA 25.8 EUR InStock
CAYM70400-1 CAYM70400-50
Phénylbutazone
Phénylbutazone
Formule: C₁₉H₂₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00005500
Numéro CAS: 50-33-9
EINECS: 200-029-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité