1-Phényl-3-pyrazolidone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
A12089.0B A12089.18 A12089.30
A12089.0BEA 465 EUR InStock
A12089.0B A12089.18 A12089.30
1-Phényl-3-pyrazolidone ≥97%
1-Phényl-3-pyrazolidone
Purity: 97% CAS No.: 92-43-3 Molecular Formula: C9H10N2O Formula Weight: 162.19 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 131856 Merck Reference: 14,7309 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003094
Formule: C₉H₁₀N₂O
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 120…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003094
Numéro CAS: 92-43-3
EINECS: 202-155-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7309
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité