Benzoate de denatonium
Fournisseur: Molekula
MOLE90005192-5GEA 0 EUR InStock
MOLE90005192-5G
Benzoate de denatonium
Benzoate de denatonium
Formule: C₂₈H₃₄N₂O₃
MW: 446,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031578
Numéro CAS: 3734-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité