4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14722.0100EA 71.5 EUR InStock
8.14722.0100 8.14722.9999
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
Formule: C₉H₂₀N₂
MW: 156,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005984
Numéro CAS: 36768-62-4
ONU: 2735
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 12 - 15 °C
Molar Mass 156.27 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure = - 20 hPa (20 °C)
Flash Point 75 °C
Refractive Index 1.469 (25 °C)
Density 0.893 g/cm3 (20 °C)
pH 12.3 (99 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité