2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
200380050 200380250
ACRO200380050EA 42.9 EUR InStock
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
Formule: C₉H₁₈NO
Point de fusion: 36…40 °C
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité