2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) ≥98% radical libre
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
A12733.03EA 30.5 EUR InStock
A12733.03 A12733.06 A12733.14 A12733.XK A12733.PF A12733.A1
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO) ≥98% radical libre
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
Purity: 98+% CAS No.: 2564-83-2 Molecular Formula: C9H18NO Formula Weight: 156.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Melting Point: 31-40° Boiling Point: 193° dec. Beilstein Reference: 1422418 Merck Reference: 14,9140 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00009599
Formule: C₉H₁₈NO
Point d'ébullition: 193 °C (dec.)
Point de fusion: 31…40 °C
Point d'éclair: 67 °C (152 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9140
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité