2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy
Synonyms: TEMPO, 2,2,6,6-Tetramethyl-1-oxylpiperidine, 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 1-oxyl
013714-100G 013714-25G
FLUO013714-100GEA 0 EUR InStock
FLUO013714-100G FLUO013714-25G
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
Formule: C₉H₁₈NO
MW: 156,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité