2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO), Solide
Fournisseur: MP Biomedicals
0215268101 0215268105 0215268125
ICNA0215268101EA 46.3 EUR InStock
ICNA0215268101 ICNA0215268105 ICNA0215268125
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO), Solide
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridinooxy (TEMPO)
TEMPO is a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral. TEMPO has been utilised in the catalytic oxidation of primary alcohols to aldehydes.
TEMPO is a catalytic oxidant in the iodobenzene diacetae oxidation of nerol to neral. TEMPO has been utilised in the catalytic oxidation of primary alcohols to aldehydes.
Soluble in ethanol (50 mg/ml - clear, dark orange solution).
Formule: C₉H₁₈NO
Numéro MDL: MFCD00009599
Numéro CAS: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité