4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
581500-500EA 175 EUR InStock
581500-500
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL), Millipore®
4-Hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridinooxy (4-hydroxy-TEMPO, TEMPOL)
Formule: C₉H₁₈NO₂
MW: 172,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006478
Numéro CAS: 2226-96-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité